Learn More
Becher conici in vetro borosilicato Pyrex™
Da utilizzare con molti tipi di terreni e liquidi. I becher conici in vetro borosilicato Pyrex™ assicurano la versatilità per molte applicazioni di laboratorio
141.00€ - 354.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato (Tipo 1) |
---|---|
Quantità | Conf. da 10 |
Tipo | Becher |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11383464
|
Pyrex
1020/06D |
250 ml |
141.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11393464
|
Pyrex
1020/16D |
500 ml |
354.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Use with a wide variety of media and liquids. Pyrex™borosilicate glass conical beakers are versitle for a wide range of laboratory applications
- Forma conica (modello Phillips) con beccuccio
- In vetro borosilicato Pyrex™
- Prestazioni termiche e resistenza chimica eccellenti
Specifica
Vetro borosilicato (Tipo 1) | |
Conf. da 10 | |
Becher |