Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Bottles with Cap and Pouring Ring
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass with proven temperature and chemical resistance qualities.
168.00€ - 943.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Viscous liquids, pastes, powders, granules and larger solids
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni White
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15117803
Vedere i documenti
Pyrex
1523/06
250 mL
168.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
15557140
Vedere i documenti
Pyrex
1523/08
500 mL
222.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15537180
Vedere i documenti
Pyrex
1523/10
1000 mL
297.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
15547190
Vedere i documenti
Pyrex
1523/12
2000 mL
574.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
15787927
Vedere i documenti
Pyrex
1523/14
3500 mL
177.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-11-2025
Aggiungi al carrello
15522630
Vedere i documenti
Pyrex
1523/16
5000 mL
231.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-10-2025
Aggiungi al carrello
15797927
Vedere i documenti
Pyrex
1523/18
10,000 mL
457.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-09-2025
Aggiungi al carrello
15707937
Vedere i documenti
Pyrex
1523/22
20,000 mL
943.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass with proven temperature and chemical resistance qualities.
  • Bottles complete with polypropylene screwcap and drip-free pouring ring
  • GLS 80™ screwthread provides increased access compared to GL 45 bottles aiding filling and pouring
  • Ideal for use with viscous liquids, pastes, powders, granules and larger solids
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download
  • White enamel graduations and marking spot
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Viscous liquids, pastes, powders, granules and larger solids
Borosilicate Glass