Learn More
Pyrex™ Rubinetto d'arresto per aspiratore in vetro borosilicato con cono smerigliato Pyrex™
Inserts into the ground glass side-socket of an aspirator botte. Pyrex™ Borosilicate Glass Aspirator Stopcock with Ground Cone provides a leakproof seal.
82.05€ - 96.70€
Specifica
Tipo | Aspirator Stopcock |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Aspirator bottles 1541 and 1569 |
Codice del prodotto | Marca | Include | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11387884
|
Pyrex™
1568/04M |
Rotaflo™ PTFE key | 53 mm |
96.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11337894
|
Pyrex™
1571/02M |
Chiavetta in vetro tradizionale | 95 mm |
82.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Inserts into the ground glass side-socket of an aspirator botte. Pyrex™ Borosilicate Glass Aspirator Stopcock with Ground Cone provides a leakproof seal.
- For use with aspirator bottles 1541 and 1569
- Cone size: 29/32
- Type 1568/04M with Rotaflo™ PTFE key which is chemically inert and requires no lubrication
- Type 1571/02M with traditional glass key
Specifica
Aspirator Stopcock | |
Borosilicate Glass | |
Aspirator bottles 1541 and 1569 |