Learn More
Pyrazole-4-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10124204
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazole-4-boronic acid
CAS 763120-58-7
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C3H5BN2O2
Numero MDL MFCD07368251
Quantità 1 g
Sinonimo 1h-pyrazole-4-boronic acid, pyrazole-4-boronic acid, 1h-pyrazol-4-yl boronic acid, 4-pyrazoleboronic acid, 1h-pyrazol-4-yl-4-boronic acid, pyrazol-4-ylboronic acid, boronic acid, 1h-pyrazol-4-yl, 1h-pyrazole-4-boronicacid, 4-pyrazole boronic acid, 1h-pyrazol-4-boronic acid
InChI Key KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CNN=C1)(O)O
IUPAC Name 1H-pyrazol-4-ylboronic acid
Molecular Weight (g/mol) 111.895
PubChem CID 17750278
Peso formulazione 111.9
Percent Purity 97%