Learn More
Buerkle™ Tubi flessibili in PVDF con ugelli cilindrici
For use with various hose sizes, these tubing connectors are sterilizable.
Marca: Buerkle™ 8710-0012
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Temperature resistant up to 160°C
- Highly resistant to chemicals
- Sterilizable
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS | |
Autoclavable | |
11 to 13 mm Hose | |
Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant | |
Diritto | |
160°C |
11 to 13 mm | |
PVDF | |
10 | |
Sterilizable | |
Trasparente | |
Hose Tubing Connector |