Learn More
Buerkle™ PVDF Cylindrical L Connectors
Connect tubing using Buerkle™ PVDF Cylindrica, L Connectors – this angled connector made of PVDF specialty plastic provides the highest purity and resistance to solvents, acids and bases.
9.45€ - 19.15€
Specifica
Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs, RoHS |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | PVDF |
Quantità confezione | 10/Pk.; 20/Scale |
Resistance Properties | Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10605611
![]() |
Buerkle™
8713-0004 |
3 to 5 mm Hose |
9.45€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10156360
![]() |
Buerkle™
8713-0006 |
5 to 7 mm Hose |
10.35€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11842313
![]() |
Buerkle™
8713-0008 |
7 to 9 mm Hose |
10.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10117831
![]() |
Buerkle™
8713-0010 |
9 to 11 mm Hose |
13.05€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10438431
![]() |
Buerkle™
8713-0012 |
11 to 13 mm Hose |
15.60€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10668222
![]() |
Buerkle™
8713-0014 |
13 to 15 mm Hose |
19.15€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Cylindrical angle hose connector.- PVDF
- Temperature resistant up to +160°C max.
- Highly resistant to chemicals
- Sterilizable
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS | |
PVDF | |
Chemical-Resistant, Up to 160°C Temperature-Resistant, UV-Resistant | |
Trasparente | |
Connettore ad angolo |
Sì | |
10/Pk.; 20/Scale | |
Cilindrico a L | |
160°C |