Learn More
VACUUBRAND™ PVC Vacuum Tubings with Internal Spiral with Small Flanges KF
A smooth, flexible and chemically resistant tubing option for the laboratory.
126.00€ - 265.00€
Specifica
Materiale PVC
Quantità confezione 1 Each
Product Type Vacuum Tubing
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Overall Length (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Overall Length (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
10749181
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
20686020
16 mm 100 cm
142.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10009540
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
20686021
25 mm 100 cm
164.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10293321
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
20686022
40 mm 100 cm
265.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-10-2025
Aggiungi al carrello
10310552
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
20686010
16 mm 50 cm
126.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-08-2025
Aggiungi al carrello
10479692
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
20686011
25 mm 50 cm
148.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-10-2025
Aggiungi al carrello
10035301
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
20686012
40 mm 500 mm
221.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Small flanges made of aluminum, with internal stainless steel spiral
  • Available in a range of sizes and lengths
Specifica
Specifica
PVC
1 Each
Vacuum Tubing