Learn More
Buerkle™ PVC VacuMan™ Vacuum Pump
Hand pump can be operated with one hand to create a vacuum or pressure, independent of a power supply (e.g. vacuum filtration, taking samples, dissipation of desiccators).
164.00€ - 197.00€
Specifica
Vuoto max -850 Mbar
Materiale PVC
Da utilizzare con Connection for Hoses with 6.4 mm Inner Diameter
Tipo di pompa Pompa da vuoto
Applicazioni Vacuum filtration, taking samples, dissipation of desiccators
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Portata Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Portata Include Prezzo Quantità e disponibilità  
10688242
Vedere i documenti
Buerkle™
5620-0360
32 mL/stroke Without gauge
164.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10717085
Vedere i documenti
Buerkle™
5620-1360
32 mL/stroke With gauge
197.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
17280624
Vedere i documenti
Buerkle™
5620-1180
16 mL/stroke With gauge
193.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Maintenance-free
  • Self-lubricating
  • Mainly corrosion resistant
  • Connection for hoses with 6.4mm inner diameter
  • Available with or without gauge
Specifica
Specifica
-850 Mbar
Connection for Hoses with 6.4 mm Inner Diameter
Vacuum filtration, taking samples, dissipation of desiccators
PVC
Pompa da vuoto