Learn More
Buerkle™ Contenitori con collo largo in PVC trasparente
Codice prodotto. 10630704 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
50 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
200 mL
300 mL
500 ml
750 mL
1000 ml
2000 mL
In PVC a elevata trasparenza per garantire la massima visibilità e resistenza agli urti. I contenitori con imboccatura larga in PVC Buerkle™ sono caratterizzati da un'ampia apertura per il riempimento facile e sicuro.
  • Polypropylene black screw lid with polyethylene seal
  • Suitable for liquid, powder or granules, capsules, dyes
  • Use for transport of samples and specimens
  • Square shape optimizes storage space
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Clear
Dimensioni (L x P x A) 38 x 38 x 63 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 23 mm
Da utilizzare con (applicazione) For Liquids, Powders or Granules Such as Tablets, Capsules, Dyes, Shipments of Samples, Specimens Etc.
Materiale PVC
Lunghezza (sistema metrico) 38mm
ID collo (sistema metrico) 23 mm
Quantità 1 Ea.
Trasparenza Si
Larghezza (sistema metrico) 38mm
Colore chiusura Black
Closure Included
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 63 mm
Product Type Jar
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap
Titolo del prodotto
Buerkle™ Contenitori con collo largo in PVC trasparente >