Learn More
Cole-Parmer™ Rubinetti d'arresto in PVC
Eliminate guess work with these stopcocks with flow indication. Cole Parmer™ PVC Stopcocks with Flow Indication feature PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle.
47.90€ - 48.05€
Specifica
Materiale | PVC |
---|---|
Pressione | 150 psi |
N. per confezione | 1 ciascuno |
N. per custodia | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Connectors | Adatto al tubo ID | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Connectors | Adatto al tubo ID | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11809452
|
Cole-Parmer™
06225-56 |
Tubo flessibile x tubo flessibile | Da 0.25 a 0.5“ |
48.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11809442
|
Cole-Parmer™
06225-54 |
NPT(M) x Hose | 0.5 to 5/8 in. |
47.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Maximum pressure is 150psi at the maximum temperature of 49°C
- Maximum vacuum is 29.9'' Hg
Specifica
PVC | |
150 psi | |
1 ciascuno | |
1 ciascuno |