Learn More
Edmund Bühler GmbH™ PVC Support Rods
Six support rods for holding six vessels. For use with IRB 6 support base.
Marca:  Edmund Bühler GmbH™ 0052 091
Codice prodotto. 10408662
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Support rods constructed of PVC
  • For use with support base IRB 6
  • Fasten clamps for 6 glass vessels
Specifica
Specifica
Tripod Stand
PVC Rail