Learn More
Rogo Sampaic™ Rack in PVC
40.00€ - 99.64€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11798512
|
Rogo Sampaic™
BJJ005 |
255 x 48 x 40 mm | |||||||
11788512
|
Rogo Sampaic™
BJJ003 |
118 x 48 x 40 mm | |||||||
11718522
|
Rogo Sampaic™
BJJ020 |
182 x 68 x 90 mm |
62.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11728522
|
Rogo Sampaic™
BJJ017 |
182 x 68 x 65 mm |
55.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11738522
|
Rogo Sampaic™
BJJ025 |
185 x 95 x 65 mm | |||||||
11748522
|
Rogo Sampaic™
BJJ027 |
177 x 120 x 40 mm | |||||||
11712724
|
Rogo Sampaic™
BJJ030 |
220 x 150 x 60 mm | |||||||
Specifica
Test Tube Rack | |
PVC | |
1 Each |