Learn More
OHAUS™ PVC Flask Clamp
OHAUS™ PVC Flask Clamp is designed to securely grip and position various sizes of flasks.
Marca: OHAUS™ 30400102
53.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Constructed of PVC
- For use with flasks
- Designed to securely hold flask in place
Specifica
Flask Clamp | |
PVC | |
1000 mL Flask | |
Flask Clamp PVC 1000mL |