Learn More
Buerkle™ PumpMaster Container Pump
Buerkle™ PumpMaster Container Pump is ideal for drawing off, decanting and emptying canisters and barrels.
230.00€ - 321.00€
Specifica
Materiale Polyethylene, Polypropylene
Pump Tube Length 950 mm
Resistance Properties Chemicals
Tipo Container Pump
Drum Opening Diameter 46.5 to 60 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Applicazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Applicazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
15106705
Vedere i documenti
Buerkle™
5202-1000
Green For acids and chemical liquids
321.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10264972
Vedere i documenti
Buerkle™
5202-3000
Blue Grey For petrochemical liquids
230.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10693693
Vedere i documenti
Buerkle™
5202-2000
Red Ideale per l'aspirazione, la decantazione e lo svuotamento di barattoli e barili
230.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Hand pump is used to create excess pressure that forces the liquid out of the container
  • Allows extraction of small quantities of liquid
  • Mounted on the container using a flexible stopper with a variable and adjustable diameter
  • No special thread adapters are required
  • Fits all commercial container openings with a diameter from 46.5 mm to 60 mm
  • The immersion tube has a length of 95 cm and it can be shortened depending on the size of the container
  • Complete with three bungs in different sizes
Specifica
Specifica
Polyethylene, Polypropylene
Chemicals
46.5 to 60 mm
950 mm
Container Pump
8 L/min.