Learn More
Buerkle™ Pump Station for AccuOne/EnergyOne Pump
To aid in transferring small quantities of watery media up to 300 mPas from canisters, barrels and narrow-necked containers from 32mm opening diameter.
236.00€ - 255.00€
Specifica
N. per confezione | 1 Ea. |
---|---|
Tipo | Pump Station |
Applicazioni | For dispensing acids and bases |
Da utilizzare con | AccuOne/EnergyOne Pump |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11991591
|
Buerkle™
5900-3050 |
Immersion depth: 50 cm |
236.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11901601
|
Buerkle™
5900-3070 |
Immersion depth: 70 cm |
245.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11941581
|
Buerkle™
5900-3100 |
Immersion depth: 100 cm |
255.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Pump station accessory only
- Available for three different submersible lengths
Specifica
1 Ea. | |
Pump Station | |
For dispensing acids and bases | |
AccuOne/EnergyOne Pump |