Learn More
Fisherbrand™ Ancorette con ali in PTFE
Azione di agitazione stabile. Le ancorette di agitazione con alette in PTFE sono efficaci per piccole provette a fondo sferico e conico, provette per centrifuga e provette per campioni.
26.50€ - 37.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Colore | Bianco |
Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
Forma | Ad ala |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16225781
|
Fisherbrand™
001.2201 |
Provette per test o centrifuga con diametro 9-10 mm; provette per campioni, test e centrifuga | 8 mm | 11 mm |
28.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16235781
|
Fisherbrand™
001.2201.1 |
Provette per analisi, centrifuga e campioni | 5,5 mm | 9 mm |
26.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16255781
|
Fisherbrand™
001.2203 |
Provette per test o centrifuga con diametro da 14-15 mm; provette per campioni, test e centrifuga | 13 mm | 10 mm |
29.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16265781
|
Fisherbrand™
001.2204 |
Provette per test o centrifuga con diametro da 14-15 mm; provette per campioni, test e centrifuga | 13 mm | 20 mm |
37.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16245781
|
Fisherbrand™
001.2202 |
Provette per analisi, centrifuga e campioni | 10 mm | 16 mm |
34.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Ancoretta di agitazione magnetica stabile per impieghi generici
- Per un'azione di agitazione efficace per piccole provette a fondo sferico e conico, provette per centrifuga e provette per campioni
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Ad ala |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |