Learn More
Fisherbrand™ PTFE Vial
Thick wall construction. Fisherbrand™ PTFE Vials are ideal for storing aggressive or expensive materials.
57.20€ - 72.70€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage of hazardous chemicals |
Graduato | No |
Temperature Range (Metric) | -200°C to +280°C |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10650283
|
Fisherbrand™
014.150 |
50 mL |
72.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10762793
|
Fisherbrand™
014.125 |
25 mL |
57.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Suitable for small scale reactions at low pressure
- Tapered inner for easy removal of contents
Specifica
White | |
Storage of hazardous chemicals | |
-200°C to +280°C | |
Tappo a vite | |
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
PTFE | |
No | |
Autoclavable | |
1 Ea. |