Learn More
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Square
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Square are inert and non-contaminating
10.55€ - 39.65€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Square |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16256021
|
Fisherbrand™
027.0100 |
100 mm |
39.65€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16276021
|
Fisherbrand™
027.0150 |
150 mm |
10.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16296021
|
Fisherbrand™
027.0200 |
200 mm |
13.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Non contaminating
- Easy to clean
Specifica
PTFE | |
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Square |