Learn More
Fisherbrand™ PTFE Thermotech Beaker
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
Colore | White |
Diametro (sistema metrico) esterno | 75mm |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Heating of chemicals on hot plate |
Altezza (sistema metrico) | 94mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 75mm |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 280 °C |
Tipo | Becher |
Larghezza (sistema metrico) | 75mm |