Learn More
BRAND™ PTFE Stirring Rod
PTFE construction. Stirring rod includes spatulas at each end.
13.90€ - 19.25€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
---|---|
Materiale | PTFE |
Quantità | 1 |
Include | Spatulate ends |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10185390
|
BRAND™
136215 |
200 mm |
13.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10657661
|
BRAND™
136225 |
300 mm |
19.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10370091
|
BRAND™
136220 |
250 mm |
17.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- PTFE construction
- With spatulate ends
Specifica
8 mm | |
PTFE | |
1 | |
Spatulate ends |