Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Removable Ring
Stir contents inside flasks and other vessels for complete mixing. Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Removable Ring are available in a number of sizes to accommodate both small and large mixing jobs.
21.50€ - 39.30€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Colore | White |
Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
Forma | Cylinder |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16265751
|
Fisherbrand™
001.1742 |
42 mm | 10 mm | 10mm |
30.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16245751
|
Fisherbrand™
001.1738 |
38 mm | 10 mm | 10mm |
32.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16275751
|
Fisherbrand™
001.1751 |
51 mm | 10 mm | 10mm |
39.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16295751
|
Fisherbrand™
001.1775 |
75 mm | 12 mm | 12mm |
27.75€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16225751
|
Fisherbrand™
001.1712 |
12 mm | 8 mm | 8mm |
21.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16235751
|
Fisherbrand™
001.1725 |
25 mm | 8 mm | 8mm |
23.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16255751
|
Fisherbrand™
001.1738.8 |
38 mm | 8 mm | 8mm |
31.62€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16285751
|
Fisherbrand™
001.1751.8 |
51 mm | 8 mm | 8mm |
30.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Manufactured from PTFE with Alnico V magnetic core
- Removable pivot ring
- Autoclavable
- PTFE Coating
- Includes a certificate of conformance and certificate of analysis
Specifica
Autoclavable | |
White | |
Cylinder | |
PTFE Ring |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |