Learn More
OHAUS™ PTFE Spinbar
OHAUS™ PTFE Stirbar for stirring volumes in vessels such as vials and tubes.
Marca:  OHAUS™ 30400147
11.59 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15792559
  • 16.25€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of PTFE
  • 10 cm spinbar includes a pivot ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
White
Spinbar 2.5 cm PTFE
2.5 cm
PTFE
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
OHAUS™ PTFE Spinbar > Length: 2.5 cm