Learn More
OHAUS™ PTFE Spinbar
OHAUS™ PTFE Stirbar for stirring volumes in vessels such as vials and tubes.
Marca: OHAUS™ 30400149
46.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Constructed of PTFE
- 10 cm spinbar includes a pivot ring
Specifica
White | |
7 cm | |
Spinbar |
Spinbar 7 cm PTFE | |
PTFE |
Titolo del prodotto
OHAUS™ PTFE Spinbar > Length: 7 cm