Learn More
Bohlender™ PTFE Sleeves with Gripping Ring
Provides for high-vacuum tight sealing with a low leak rate.
31.00€ - 60.00€
Specifica
Tipo Sleeve with Gripping Ring
Da utilizzare con (applicazione) High-vacuum sealing
Materiale PTFE
Temperature Range (Metric) −200° to +250°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
10771352
Vedere i documenti
Bohlender™
H933-12
NS 60/46
31.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
10728252
Vedere i documenti
Bohlender™
H933-13
NS 71/51
60.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Providing temperature resistance from −200° to +250°C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conformity
  • Vacuum suitable
  • Reusable
  • Made of PTFE with gripping ring and sealing rings on the outside
  • Low leak rate of less than 0.0001 mbar
  • Solid construction for continued use
  • For European standard size of either NS 60/46 or NS 71/51
Specifica
Specifica
Sleeve with Gripping Ring
High-vacuum sealing
PTFE
−200° to +250°C