Learn More
Bohlender™ PTFE Sleeves
Marca:  Bohlender™ H933-14
Codice prodotto. 10546132
  • 85.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
PTFE
–200 to 250°C
Joint Sleeve