Learn More
Bochem™ Sharp Tip Forceps with Guide Pin
With a guide pin to help keep the tips aligned.
32.25€ - 33.20€
Specifica
Stile punta | Sharp |
---|---|
N. per confezione | 1 Pack |
Materiale | Stainless Steel |
Product Type | Forceps |
Finitura | PTFE coating |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10587882
|
Bochem™
1812 |
145 mm |
33.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10642502
|
Bochem™
1811 |
130 mm | N/A | ||||||
Descrizione
- Manufactued from PTFE-coated stainless steel
- Sharp tips for excellent precision
Specifica
Sharp | |
Stainless Steel | |
PTFE coating |
1 Pack | |
Forceps | |
Guide pin |