Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Screen Gaskets
Protect your pump, valves and other components in fluid line
Marca:  Cole-Parmer™ 30538-86
Codice prodotto. 16639295
  • 255.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Pre-filter before critical membrane filters
  • Generate turbulence for enhanced mass or heat transfer
  • Purify in chromatography applications
Specifica
Specifica
100
3.81 cm
PTFE
PTFE Gasket