Learn More
Bohlender™ PTFE Protective Sheets
Ideal for use as a table pad or for lining drawers in the laboratory.
21.00€ - 68.00€
Specifica
Product Type | Protective Sheet |
---|---|
Materiale | PTFE |
Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Table padding, lining drawers, insulation |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Spessore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Spessore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10289110
|
Bohlender™
S1803-08 |
300 mm | 0.50 mm |
42.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10741411
|
Bohlender™
S1803-12 |
300 mm | 1.00 mm |
68.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10054800
|
Bohlender™
S1803-23 |
600 mm | 0.12 mm |
21.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10083401
|
Bohlender™
S1803-25 |
600 mm | 0.25 mm |
42.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Providing temperature resistance from −200° to +250°C
- Universal chemical resistance
- FDA conformity
- Delivered in rolls with a length of 1000 mm
- White in color
- Also suitable for using as a slideway or for insulation
- Available in a range of thicknesses and widths
Specifica
Protective Sheet | |
1000 mm | |
Table padding, lining drawers, insulation |
PTFE | |
White | |
+250°C |