Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe, 7mm Diameter
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probes combine the outstanding properties of PTFE with the reliability and accuracy of platinum resistance thermometry. All components are fully encapsulted in pure PTFE. The body has a stainless steel core for rigidity but can be bent.
86.35€ - 128.00€
Specifica
Descrizione Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe
Materiale PTFE with PRT100 Sensor
Quantità 1
Tipi di sensore PRT100 Class A. TCR = 3850 ppmC
Tempo di risposta 50%, 6 to 14 sec.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
16236071
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.100.1.2
100 x 7 mm 2 m (Cable)
86.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
16246071
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.100.1.4
100 x 7 mm 4 m (Cable)
107.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
16256071
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.100.1.5
100 x 7 mm 5 m (Cable)
117.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
16216081
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.200.1.2
200 x 7 mm 2 m (Cable)
92.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
16226081
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.200.1.3
200 x 7 mm 3 m (Cable)
102.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
16236081
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.200.1.4
200 x 7 mm 4 m (Cable)
113.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
16246081
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.200.1.5
200 x 7 mm 5 m (Cable)
123.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
16296091
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.307.1
300 x 7 mm 1 m (Cable)
87.30€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-09-2025
Aggiungi al carrello
16206101
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.307.1.2
300 x 7 mm 2 m (Cable)
97.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
16216101
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.307.1.3
300 x 7 mm 3 m (Cable)
108.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
16226101
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.307.1.4
300 x 7 mm 4 m (Cable)
118.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
16236101
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.307.1.5
300 x 7 mm 5 m (Cable)
128.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sensor - PRT100 Class A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Cable - 4 Wire; 2 Red, 2 White, PFA insulated with white PFA oversheath
  • Cable fused to body
  • Response - 50%, 6-14 seconds.
  • With push on ferrule
  • Supplied without plug
  • Inert and non contaminating
  • Pressure Resistant
  • Temperature Range -180°C to +280°C
Specifica
Specifica
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe
1
50%, 6 to 14 sec.
7 mm
PTFE with PRT100 Sensor
PRT100 Class A. TCR = 3850 ppmC
-180°C to +280°C