Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe, 6mm Diameter
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probes combine the outstanding properties of PTFE with the reliability and accuracy of platinum resistance thermometry. All components are fully encapsulted in pure PTFE. The body has a stainless steel core for rigidity but can be bent.
75.80€ - 123.76€
Specifica
Descrizione Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe
Materiale PTFE with PRT100 Sensor
Tipi di sensore PRT100 Class A. TCR = 3850 ppmC
Temperature Range (Metric) -180°C to +280°C
Larghezza (sistema metrico) 6 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
16266071
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.106.1
100 x 6 mm 1 m (Cable)
75.80€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
16276071
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.106.1.2
100 x 6 mm 2 m (Cable)
85.85€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
16286071
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.106.1.3
100 x 6 mm 3 m (Cable)
95.85€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
16296071
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.106.1.4
100 x 6 mm 4 m (Cable)
106.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
16206081
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.106.1.5
100 x 6 mm 5 m (Cable)
116.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
16256081
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.206.1
200 x 6 mm 1 m (Cable)
81.55€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
16266081
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.206.1.2
200 x 6 mm 2 m (Cable)
91.60€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
16276081
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.206.1.3
200 x 6 mm 3 m (Cable)
102.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
16286081
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.206.1.4
200 x 6 mm 4 m (Cable)
123.76€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
16296081
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.206.1.5
200 x 6 mm 5 m (Cable)
122.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sensor - PRT100 Class A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Cable - 4 Wire; 2 Red, 2 White, PFA insulated with white PFA oversheath
  • Cable fused to body
  • Response - 50%, 6-14 seconds.
  • With push on ferrule
  • Supplied without plug
  • Inert and non contaminating
  • Pressure Resistant
  • Temperature Range -180°C to +280°C
Specifica
Specifica
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe
PRT100 Class A. TCR = 3850 ppmC
6 mm
PTFE with PRT100 Sensor
-180°C to +280°C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe, 6mm Diameter