Learn More
O-ring in PTFE per giunto sferico SciLabware
Giunto sferico senza grasso. L'O-ring in PTFE per giunto sferico Rotulex™ è altamente resistente alla corrosione chimica. Utilizzabile a temperature fino a 200 °C. L'O-ring rivestito in PTFE si adatta perfettamente a un giunto sferico femmina che può essere fissato grazie a una clip in metallo a molla.
Marca:  SVL RO35
Codice prodotto. 12156230
  • 38.65€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Offers a 'grease-free' spherical joint
  • PTFE pathway is highly resistant to chemical corrosion
  • Can be used at temperatures up to 200°C
  • PTFE covered O-ring fits into a female cup joint
  • Joint can be retained together with spring loaded metal clip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
20 mm
1 Each
PTFE
RM:RF35 Glass Joint
24 mm (Shank), 35 mm (Spherical)