Learn More
Bel-Art™ Kit ancorette magnetiche in PTFE SP Scienceware™
Per agitazione di piccoli volumi. La micro ancoretta magnetica in PTFE Bel Art™ è disponibile in diversi colori e formati.
46.40€ - 273.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Quantità | 1/Ea. |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fiale, microprovette per analisi, provette per centrifuga |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11735064
|
Bel-Art™
F37161-0000 |
25.4 x 8, 38.1 x 8, 50.8 x 8 mm | Rotondo |
73.80€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11725064
|
Bel-Art™
F37160-0000 |
25.4 x 8 mm, 38.1 x 8 mm, 50.8 x 8 mm (due ciascuno) | Ottagonale |
46.40€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11745064
|
Bel-Art™
F37183-0000 |
12.7 x 7.92, 19.05 x 7.92, 25.4 x 7.92, 25.4 x 9.39, 38.1 x 7.92, 44.45 x 7.92, 50.8 x 9.39 mm | Ottagonale |
273.00€
pezzi 22 |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Utile per test ambientali e applicazioni di biologia in cui sia necessario preparare e valutare piccoli volumi di campione
- Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in Teflon™ PTFE omologato di grado FDA, USP di classe VI; durevole e inerte
- Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
1/Ea. | |
Fiale, microprovette per analisi, provette per centrifuga |