Learn More
Cowie Technology™ PTFE Joint Adapter
Creates high vacuum with sealing rings, negating the need for grease. Cowie Technology™ PTFE Joint Adapter are autoclavable and reusable.
9.75€ - 38.70€
Specifica
Product Type PTFE Joint Adapters
Quantità 1 Each
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Cone Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Cone Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10782793
Vedere i documenti
Cowie Technology™
021.1924
19/26 29/32
14.50€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
10591242
Vedere i documenti
Cowie Technology™
021.1014
10/19 14/23
9.75€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
10531632
Vedere i documenti
Cowie Technology™
021.1424
10/19 24/29
14.50€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-10-2025
Aggiungi al carrello
11393010
Vedere i documenti
Cowie Technology™
021.02945
29/42 45/50
32.45€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-10-2025
Aggiungi al carrello
11303020
Vedere i documenti
Cowie Technology™
021.03445
35/45 45/50
38.70€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use. Rigid sleeves and adapters are inert, usable to 280°C (approx.) and will withstand high vacuum. High vacuum is obtained using transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces. For grease free, high vacuum seals using standard ground glass joints.
Specifica
Specifica
PTFE Joint Adapters
1 Each
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Cowie Technology™ PTFE Joint Adapter