Learn More
DWK Life Sciences PTFE Hose Connection, with silicone seal (VMQ), complete with screw cap PBT, straight
For safe connection of hoses.
Marca:  DWK Life Sciences 286230202
81.32 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10561293
  • 90.45€ / pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Hoses can be securely connected to laboratory apparatus using plastic nozzles screwed onto a glass thread using a screw cap with bore. Plastic nozzles made of PTFE for use with higher thermal and chemical resistance requirements.
  • Hose olives enable the connection of hoses to laboratory apparatuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10/Pk.
Straight
10.5 mm
GL 18