Learn More
DWK Life Sciences PTFE Hose Connection, with silicone seal (VMQ), complete with screw cap PBT, straight
For safe connection of hoses.
Marca:  DWK Life Sciences 286230005
65.93 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10376272
  • 78.35€ / pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Hoses can be securely connected to laboratory apparatus using plastic nozzles screwed onto a glass thread using a screw cap with bore. Plastic nozzles made of PTFE for use with higher thermal and chemical resistance requirements.
  • Hose olives enable the connection of hoses to laboratory apparatuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10/Pk.
Straight
9.0 mm
GL 14
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences PTFE Hose Connection, with silicone seal (VMQ), complete with screw cap PBT, straight > GL 14