Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE Ground Joint Sleeve with Grip Collar
29.00€ - 34.00€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Product Type | Ground Joint Sleeve |
Quantità | 1Pack |
Temperature Range (Metric) | –200 to 260°C |
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10072983
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101719 |
NS 19/26 |
29.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
10804541
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101729 |
NS 29/32 |
33.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
10894531
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01101714 |
NS 14/23 |
34.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Specifica
PTFE | |
Ground Joint Sleeve | |
1Pack | |
–200 to 260°C |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE Ground Joint Sleeve with Grip Collar