Learn More
BRAND™ Low Form PTFE Beakers
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Working temperature range of −200° to +260°C
- Surface is adhesion resistant
- Without graduation
- With reinforced rim and spout
- Sold individually
Specifica
Specifica
Colore | Opaque White |
Diametro (sistema metrico) esterno | 43 mm |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Materiale | PTFE |
Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
Height (Metric) Outer | 55 mm |
Quantità | 1 Ea. |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | No |