Learn More
Fisherbrand™ Becher a immersione in PTFE
Utilizza un nucleo in acciaio da 600 mm nell'albero per una rigidità eccellente. Il becher a immersione PTFE è chimicamente resistente e inerte.
86.65€ - 139.00€
Specifica
Product Type | Dipper Beaker |
---|---|
Materiale | PTFE |
Autoclavabile | Autoclavable |
Include | PTFE Dipper Beaker & PTFE Shaft |
Materiale chiusura | PTFE |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10126670
|
Fisherbrand™
036.1000 |
1000 mL |
139.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10536522
|
Fisherbrand™
036.500 |
500 mL |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10369690
|
Fisherbrand™
036.250 |
250 mL |
106.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10156620
|
Fisherbrand™
036.100 |
100 ml |
86.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Contenitore per campionamento in PTFE con asta lunga rimovibile da 600 mm.- Chimicamente resistente e inerte
- Rigidità garantita da aste con nucleo in acciaio
- Completamente rivestito in PTFE
- Adatto per il campionamento dei liquidi più aggressivi
Specifica
Dipper Beaker | |
Autoclavable | |
PTFE | |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE Additional Shaft for PTFE Dipper Beakers | |
600 mm |
PTFE | |
PTFE Dipper Beaker & PTFE Shaft | |
White | |
Water analysis, Sampling of general liquids including liquid nitrogen | |
-200°C to +280°C |