Learn More
Thermo Scientific™ PTFE Bottles
For use with aggressive or valuable reagents
Marca:  Thermo Scientific™ 038116.KT
Codice prodotto. 15496185
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Inert and leak-free
  • Flexible and with PTFE cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2000 mL
PTFE
240 mm
120 mm
2000 mL
Ambient temperatures
Bottle