Learn More
Fisherbrand™ Becher in PTFE con beccuccio
Con base lavorata appositamente per promuovere il trasferimento del calore. Il becher in PTFE comprende un beccuccio stampato per facilitare il travaso.
Marca: Fisherbrand™ 007.005
Descrizione
Non contaminante e inerte a reagenti altamente corrosivi.- Non bagnabile, leggero e resistente al calore fino a 280 °C
- Base lavorata per un buon trasferimento del calore
- Semplicità di pulizia
- Beccuccio sagomato per facilitare il travaso
- Stampato isostaticamente in PTFE puro
Specifica
Bianco | |
20 mm | |
PTFE (politetrafluoroetilene) | |
280 °C | |
Sì | |
No |
20 mm | |
5 ml | |
26 mm | |
Becher | |
Reusable | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda tecnica del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali |