Learn More
Fisherbrand™ Becher in PTFE con beccuccio
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Specifica
Specifica
Colore | Bianco |
Diametro (sistema metrico) esterno | 59 mm |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 59 mm |
Capacità (sistema metrico) | 150 ml |
Materiale | PTFE (politetrafluoroetilene) |
Altezza (sistema metrico) | 75 mm |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 280 °C |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Sì |
Monouso | Reusable |