Learn More
PTFE Beaker Cover-Watch Glass;Dia (mm), 80;Fits Beakers, 250ml
For use as a beaker cover or a watch glass
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 038094.KT
Codice prodotto. 15446175
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Available in a range of diameters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifications
Watch glass; Fits 50mL Beakers
PTFE
Becher
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions