Learn More
Masterflex™ PTFE 3 Way Ball Valve
Marca:  Masterflex™ 01379-01
Codice prodotto. 15278085
  • 35.15€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
60°C
PTFE
1 Each
3-way Ball Valve