Learn More
Semadeni™ PS Boxes
2.00€ - 3.00€
Specifica
Tipo di chiusura | Lid |
---|---|
Colore | Transparent |
Materiale | Polystyrene |
Forma | Rettangolare |
Da utilizzare con (applicazione) | Packaging, Storage |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11802310
|
Semadeni™
1729 |
94 x 68 x 29 mm |
2.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11812320
|
Semadeni™
1733 |
105 x 87 x 50 mm | N/A | ||||||
Specifica
Lid | |
Polystyrene | |
Packaging, Storage | |
Storage Box |
Transparent | |
Rettangolare | |
Tightly Closing Lid | |
1 Each |