Learn More
Hamilton™ PRP-3, 12-20 μm Bulk Resin
Reversed-phase column optimized for separation of macromolecules such as DNA, RNA oligos, proteins, peptides and proteomics. Hamilton’s PRP-3 is a polymeric reversed-phase HPLC column designed for the purification and isolation of proteins and peptides with very good recovery (> 90%).
Marca:  Hamilton™ 79702
Codice prodotto. 11567874
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Specification Sheet
  • Separation Mode – Reversed-Phase
  • Stationary Phase – PRP-3
  • Format – Bulk Resin
  • Particle Size – 12-20 μm
  • Packing Material Type – PSDVB
  • Pore Size – 300 Å
  • Max Pressure – 5,000 psi
  • Restoration – Run a gradient of 100% water to 100% acetonitrile (Repeat three times)
  • UOM – per gram
Specifica
Specifica
12 to 20 μm
Bulk Resin