Learn More
Hamilton™ PRP-1, 50-75 μm Bulk Resin
PRP-1 columns have inherent reversed-phase separation qualities that eliminate the requirement for a stationary phase coating. Hydrolysis of the stationary phase coating is often the limiting factor in column lifetime, so the lack of coating on the PRP-1 resin extends the longevity of the column. PRP-1 also have exceptional sample recovery (≥ 95%).
Marca:  Hamilton™ 79583
Codice prodotto. 11543034
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Specification Sheet
  • Separation Mode – Reversed-Phase
  • Stationary Phase – PRP-1
  • Format – Bulk Resin
  • Particle Size – 50-75 μm
  • Packing Material Type – PSDVB
  • Pore Size – 100 Å
  • Max Pressure – 5,000 psi
  • Restoration – Run a gradient of 100% water to 100% acetonitrile (Repeat three times)
  • UOM – per gram
Specifica
Specifica
50 to 75 μm