Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Protein Transport Inhibitor Cocktail (500X)
Suitable for use in assays in which prevention of protein transport to the extracellular space is desired.
Specifica
Product Line | eBioscience™ |
---|---|
Tipo | Protein Transport Inhibitor Cocktail |
Descrizione
- A cocktail of Brefeldin A and Monensin
- Suitable for use in assays in which prevention of protein transport to the extracellular space is desired
- It has been specifically formulated for use as a negative control for the Cell Stimulation Cocktail (plus protein transport inhibitors) (500X)
- Addition of this cocktail to cells in culture inhibits the intracellular protein secretory/transport pathway resulting in the accumulation of secreted proteins in the lumen of the endoplasmic reticulum and in the Golgi apparatus
- This accumulation can then be detected by intracellular staining and flow cytometric analysis or western blotting
Specifica
eBioscience™ | |
Protein Transport Inhibitor Cocktail |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Protein Transport Inhibitor
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol