Specifica
Product Type | Protein A Sepharose |
---|---|
Product Line | Sepharose™ |
Tipo di colonna | Affinity |
Stationary Phase | Protein A |
Forma | Suspension |
Descrizione
This product is prepared by covalently coupling highly purified (>98% by SDS-PAGE) Staph. aureus Cowan strain 1 Protein A to Sepharose™ 4B.This product is supplied as a 50% suspension consisting of Protein A-Sepharose™ 4B and PBS (10 mM phosphate-buffered saline, pH 7.4, containing 0.1% Proclin).
Applications: Immunoglobulin Affinity Purification, Immunoprecipitation
Specifica
Protein A Sepharose | |
Affinity | |
Suspension |
Sepharose™ | |
Protein A |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Protein A - Sepharose 4B
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Proclin