Learn More
3M™ Indumento protettivo 4565
L'indumento protettivo 3M™ 4565 ha caratteristiche di comfort desiderabili e fornisce una barriera resistente a determinate sostanze chimiche, spruzzi di liquidi e particolato.
387.00€
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | Polypropylene |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17855676
|
3M™
7100256145 |
Small |
387.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17845666
|
3M™
7100256062 |
Medium |
387.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17805666
|
3M™
7100256144 |
Large |
387.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17865666
|
3M™
7100256143 |
X-Large |
387.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17875666
|
3M™
7100256140 |
2X-Large |
387.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17845676
|
3M™
7100256139 |
3X-Large |
387.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17875676
|
3M™
7100256138 |
4X-Large |
387.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Indossa l'indumento protettivo 3M™ 4565 per una barriera superiore contro particolato pericoloso, schizzi liquidi limitati e spruzzi tipo 4.
- L'indumento protettivo 3M 4565, Bianco smagliante, ha visibili cuciture rosse ed è conforme a numerose norme, incluse quelle relative agli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 14126 agenti infettivi, EN 1073-2 protezione da particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 protezione da schizzi di liquidi tipo 6 e EN ISO 13982-1 polveri tipo 5.
- Tipo 4 spray liquidi 4 EN 14605. Le cuciture rinforzate riducono i punti di esposizione cutanei causati da strappi, riducendo i rischi di penetrazione di sostanze chimiche o particolato.
- La tuta offre anche una protezione TIL relativa alla contaminazione radioattiva da particolato EN1073-2, il che significa che ha una tenuta estremamente efficace contro il particolato e resistenza agli spray liquidi.
- È realizzata con un laminato in PE non microporoso che offre protezione chimica e una resistenza comprovata alla penetrazione di determinate sostanze chimiche.
- I polsini in maglia, gli elastici in girovita e sulle caviglie la rendono più comoda e garantiscono una maggior libertà di movimento, mentre il materiale a basso rilascio di fibre riduce la contaminazione ambientale.
- Questo indumento è sottoposto anche a un trattamento antistatico in conformità a EN 1149, che riduce le scariche elettrostatiche e i rischi di scintille e infiammabilità.
- L'indumento protettivo 3M 4565 rappresenta una garanzia di sicurezza e protezione ed è un complemento essenziale degli strumenti a disposizione della forza lavoro.
Specifica
Cleanroom Coveralls | |
Polypropylene | |
Single-use | |
Elastic | |
Con cappuccio | |
2-way Zipper | |
Bloodborne Pathogens | |
Controlled Environments |
Unisex | |
White | |
Elastic | |
Knit | |
3-panel | |
Non-sterile | |
None | |
Class 10-100,000 (ISO 4-8) |