Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 bianco
Progettato per proteggere gli operatori da specifiche sostanze con un elevato livello di comfort. La tuta con cappuccio Bianca Dupont™ ProShield™ @@@20@@@ viene generalmente utilizzata per la protezione da particolato (tipo @@@5@@@) e schizzi o spruzzi di liquidi limitati (tipo @@@6@@@).
Marca:  DuPont™ D15338160
191.83 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24380" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15411255
  • 285.00€ / pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 5 e 6
  • EN 1073-2 (protezione dalla contaminazione radioattiva)
  • Trattamento antistatico (EN 1149-5) - all'interno
  • Cuciture esterne ribattute
  • Zip in nylon con patta
  • Disponibile in bianco, nelle misure da S a XXXL (è disponibile una versione in blu).
  • Cappuccio a 2 pezzi.
  • Volto, polsini, vita e caviglie con elastico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta con cappuccio
SMS Fabric
Elastico
Con cappuccio
Cucito
(UE) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Operatori che desiderano protezione da polvere e sporcizia durante lavori di pulizia leggeri e per altri settori.
3 X-Large
Bianco
Elastico
Zip in nylon con patta
Categoria III, tipo 5 e 6
Da 124 a 132 cm
50/conf.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
DuPont™ ProShield™ 20 bianco > Size: 3X-Large
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.